2-Bromo-4-fluorobenzyl alcohol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Bromo-4-fluorobenzyl Alcohol, (2-Bromo-4-fluorophenyl)methanol
PC7372-25G
PC7372-5G
APOSPC7372-25GEA
1990
CZK
APOSPC7372-25G
APOSPC7372-5G
2-Bromo-4-fluorobenzyl alcohol 98%
2-Bromo-4-fluorobenzyl alcohol
Vzorec:
C₇H₆BrFO Bod tání: 68…71 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00672925 CAS číslo: 229027-89-8 |