Tisk…
2-Bromo-4-fluorobenzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7371-100G PC7371-25G PC7371-500G
APOSPC7371-100GEA 2700 CZK
APOSPC7371-100G APOSPC7371-25G APOSPC7371-500G
2-Bromo-4-fluorobenzonitrile 98%
2-Bromo-4-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₃BrFN
Bod tání: 77…78 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00672924
CAS číslo: 36282-26-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III