Tisk…
1,1,1-Trifluoroiodoethane 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Iodo-2,2,2-trifluoroethane, 2,2,2-Trifluoroethyliodide, 2-Iodo-1,1,1-trifluoroethane, 2,2,2-Trifluoroiodoethane, 1,1,1-Trifluoro-2-iodoethane
PC7370-100G PC7370-250G PC7370-25G
APOSPC7370-100GEA 3310 CZK
APOSPC7370-100G APOSPC7370-250G APOSPC7370-25G
1,1,1-Trifluoroiodoethane 99%
1,1,1-Trifluoroiodoethane
Vzorec: C₂H₂F₃I
MW: 209.94
Bod varu: 53…55 °C
Hustota: 2.13 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00001082
CAS číslo: 353-83-3
EINECS: 206-541-0