Tisk…
4'-Bromo-3'-fluoroacetanilide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7364-25G PC7364-5G PC7364-1G
APOSPC7364-25GEA 6780 CZK
APOSPC7364-25G APOSPC7364-5G APOSPC7364-1G
4'-Bromo-3'-fluoroacetanilide
4'-Bromo-3'-fluoroacetanilide
Vzorec: H₃CC(O)NH(C₆H₃BrF)
Bod tání: 149…152 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00672937
CAS číslo: 351-30-4