Tisk…
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7363-10G PC7363-1G PC7363-5G
APOSPC7363-10GEA 12570 CZK
APOSPC7363-10G APOSPC7363-1G APOSPC7363-5G
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₄F₄O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660159
CAS číslo: 86256-48-6