2-Bromo-3'-(trifluoromethoxy)acetophenone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC7362-1G
PC7362-25G
PC7362-5G
APOSPC7362-1GEA
1450
CZK
APOSPC7362-1G
APOSPC7362-25G
APOSPC7362-5G
2-Bromo-3'-(trifluoromethoxy)acetophenone 97%
2-Bromo-3'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Vzorec:
C₉H₆BrF₃O₂ Bod varu: 86 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03094425 CAS číslo: 237386-01-5 UN: 3265 ADR: 8,III |