Tisk…
Pentafluorophenyl trifluoromethanesulphonate
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC7353-1G PC7353-25G PC7353-5G
APOSPC7353-1GEA 870 CZK
APOSPC7353-1G APOSPC7353-25G APOSPC7353-5G
Pentafluorophenyl trifluoromethanesulphonate
Pentafluorophenyl trifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₇F₈O₃S
Bod varu: 81 °C/38mmHg
Bod vzplanutí: 89 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07784319
CAS číslo: 60129-85-3
UN: 3265
ADR: 8,III