Tisk…
2,4-Dimethoxy-5-fluoroaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 5-Fluoro-2,4-dimethoxyaniline
PC7349-1G PC7349-250MG PC7349-5G
APOSPC7349-1GEA 2900 CZK
APOSPC7349-1G APOSPC7349-250MG APOSPC7349-5G
2,4-Dimethoxy-5-fluoroaniline
2,4-Dimethoxy-5-fluoroaniline
Vzorec: C₈H₁₀FNO₂
MW: 171.17 g/mol
Bod tání: 47…49 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12547861
CAS číslo: 195136-65-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III