Tisk…
4-Chloro-8-fluoro-2-(trifluoromethyl)quinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7343-1G PC7343-5G PC7343-10G
APOSPC7343-1GEA 744 CZK
APOSPC7343-1G APOSPC7343-5G APOSPC7343-10G
4-Chloro-8-fluoro-2-(trifluoromethyl)quinoline
4-Chloro-8-fluoro-2-(trifluoromethyl)quinoline
Vzorec: C₁₀H₄ClF₄N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01570536
CAS číslo: 401567-85-9