Tisk…
4-Chloro-8-fluoroquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7341-1G PC7341-5G
APOSPC7341-1GEA 1160 CZK
APOSPC7341-1G APOSPC7341-5G
4-Chloro-8-fluoroquinoline
4-Chloro-8-fluoroquinoline
Vzorec: C₉H₅ClFN
MW: 181,60 g/mol
Bod tání: 90 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00278785
CAS číslo: 63010-72-0