Tisk…
4-Fluoro-2-nitrobenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
PC7339-1G PC7339-250MG
APOSPC7339-1GEA 834 CZK
APOSPC7339-1G APOSPC7339-250MG
4-Fluoro-2-nitrobenzonitrile
4-Fluoro-2-nitrobenzonitrile
Vzorec: C₇H₃FN₂O₂
MW: 166.11
Bod tání: 69…71 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00277447
CAS číslo: 80517-21-1