Tisk…
2-[4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazin-1-yl]ethanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(2-Hydroxyethyl)-4-[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine
PC7336-1G PC7336-10G PC7336-5G
APOSPC7336-1GEA 3540 CZK
APOSPC7336-1G APOSPC7336-10G APOSPC7336-5G
2-[4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazin-1-yl]ethanol
2-[4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazin-1-yl]ethanol
Vzorec: C₁₂H₁₆F₃N₃O
MW: 275,28 g/mol
Bod tání: 71…73 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00203918
CAS číslo: 215434-37-0