Tisk…
1-([4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]piperidine-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC7333-1G PC7333-500MG
APOSPC7333-1GEA 11770 CZK
APOSPC7333-1G APOSPC7333-500MG
1-([4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]piperidine-3-carboxylic acid
1-([4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]piperidine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₃H₁₃F₃N₂O₄
MW: 318.25 g/mol
Bod tání: 153…156 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08704869
CAS číslo: 942474-46-6