Tisk…
1-Amino-2,2,2-trifluoroethane hydrochloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,2,2-Trifluoroethanamine hydrochloride, 2,2,2-Trifluoroethylamine hydrochloride
PC7330-100G PC7330-25G PC7330-5G
APOSPC7330-100GEA 1240 CZK
APOSPC7330-100G APOSPC7330-25G APOSPC7330-5G
1-Amino-2,2,2-trifluoroethane hydrochloride 98%
1-Amino-2,2,2-trifluoroethane hydrochloride
Vzorec: C₂H₅ClF₃N
MW: 135,52 g/mol
Bod tání: 220…222 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012875
CAS číslo: 373-88-6