Tisk…
4'-Fluoro-3'-methoxyacetophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(4-Fluoro-3-methoxyphenyl)ethanone
PC7322-10G PC7322-1G PC7322-5G
APOSPC7322-10GEA 3810 CZK
APOSPC7322-10G APOSPC7322-1G APOSPC7322-5G
4'-Fluoro-3'-methoxyacetophenone 98%
4'-Fluoro-3'-methoxyacetophenone
Vzorec: C₉H₉FO₂
MW: 168,17 g/mol
Bod tání: 51…53 °C
Bod vzplanutí: 100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00272135
CAS číslo: 64287-19-0