Tisk…
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC7321-1G PC7321-25G PC7321-5G
APOSPC7321-1GEA 1490 CZK
APOSPC7321-1G APOSPC7321-25G APOSPC7321-5G
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzonitrile
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₉H₃F₆N
MW: 239,12 g/mol
Bod varu: 194 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094423
CAS číslo: 51012-27-2
UN: 3276
ADR: 6.1,III