Tisk…
1-Amino-2,2,2-trifluoroethane 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC7320-100G PC7320-25G PC7320-5G
APOSPC7320-100GEA 0 CZK
APOSPC7320-100G APOSPC7320-25G APOSPC7320-5G
1-Amino-2,2,2-trifluoroethane 99%
1-Amino-2,2,2-trifluoroethane
Vzorec: C₂H₄F₃N
Bod varu: 36…38 °C
Hustota: 1,259 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: –16 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00008132
CAS číslo: 753-90-2
EINECS: 212-041-3
UN: 3286
ADR: 3+6.1+8,II