Tisk…
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7319-1G PC7319-5G PC7319-25G PC7319-100G
APOSPC7319-1GEA 1660 CZK
APOSPC7319-1G APOSPC7319-5G APOSPC7319-25G APOSPC7319-100G
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₉H₄F₆O
MW: 242.12 g/mol
Bod varu: 137 °C
Hustota: 1.468 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 69 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00674087
CAS číslo: 395-64-2