Tisk…
4,4-Difluorocyclohexylamine hydrochloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7317-5G PC7317-1G PC7317-250MG PC7317-25G
APOSPC7317-5GEA 3810 CZK
APOSPC7317-5G APOSPC7317-1G APOSPC7317-250MG APOSPC7317-25G
4,4-Difluorocyclohexylamine hydrochloride 98%
4,4-Difluorocyclohexylamine hydrochloride
Vzorec: C₆H₁₂ClF₂N
Bod tání: 106…107 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06246881
CAS číslo: 675112-70-6