Tisk…
2,2,2-Trifluoroethyl acrylate 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2,2,2-Trifluoroethylacrylate, Acrylic acid 2,2,2-trifluoroethyl ester
PC7316-100G PC7316-25G
APOSPC7316-100GEA 1870 CZK
APOSPC7316-100G APOSPC7316-25G
2,2,2-Trifluoroethyl acrylate 99%
2,2,2-Trifluoroethyl acrylate
Vzorec: C₅H₅F₃O₂
Bod varu: 46 °C/125mmHg
Hustota: 1,216 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 12 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000444
CAS číslo: 407-47-6
UN: 1993
ADR: 3,II