Tisk…
2,2,2-Trifluorethanol 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC7310-1KG PC7310-2.5KG PC7310-250G
APOSPC7310-1KGEA 2730 CZK
APOSPC7310-1KG APOSPC7310-2.5KG APOSPC7310-250G
2,2,2-Trifluorethanol 99%
2,2,2-Trifluoroethanol
Vzorec: C₂H₃F₃O
Bod varu: 74…75 °C
Bod tání: –44 °C
Hustota: 1,373 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 29 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004672
CAS číslo: 75-89-8
EINECS: 200-913-6
UN: 1986
ADR: 3+6.1,III