2-Deoxy-2-fluoro-D-glucose
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Fluoro-2-deoxy-D-glucose, 2-Deoxy-2-fluoro-D-glucopyranose, FDG
PC7306-100MG
PC7306-25MG
APOSPC7306-100MGEA
13890
CZK
APOSPC7306-100MG
APOSPC7306-25MG
2-Deoxy-2-fluoro-D-glucose
2-Deoxy-2-fluoro-D-glucose
A substrate of hexokinase isozymes.
Vzorec:
C₆H₁₁FO₅ MW: 182.15 g/mol Bod tání: 170…176 °C Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD00077527 CAS číslo: 29702-43-0 |