Tisk…
2,2,2-Trifluorothanesulphonyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2,2,2-Trifluoroethanesulphonyl chloride, (2,2,2-Trifluoroethyl)sulphonyl chloride
PC7304-1G PC7304-10G PC7304-5G
APOSPC7304-1GEA 2150 CZK
APOSPC7304-1G APOSPC7304-10G APOSPC7304-5G
2,2,2-Trifluorothanesulphonyl chloride 97%
2,2,2-Trifluorothanesulphonyl chloride
Vzorec: C₂H₂ClF₃O₂S
MW: 182.55
Bod varu: 140…141 °C
Hustota: 1.6905
Bod vzplanutí: 72 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00007458
CAS číslo: 1648-99-3
EINECS: 216-713-7
UN: 3265
ADR: 8 II