5-Fluoro-2-methoxy-4-pyrimidinone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
5-Fluoro-2-methoxypyrimidin-4(3H)-one
PC7302-1G
PC7302-5G
PC7302-25G
APOSPC7302-1GEA
622
CZK
APOSPC7302-1G
APOSPC7302-5G
APOSPC7302-25G
5-Fluoro-2-methoxy-4-pyrimidinone 98%
5-Fluoro-2-methoxy-4-pyrimidinone
Vzorec:
C₅H₅FN₂O₂ MW: 144.11 g/mol Bod tání: 204…208 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03265437 CAS číslo: 1480-96-2 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...