Tisk…
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7297-1G PC7297-5G
APOSPC7297-1GEA 1160 CZK
APOSPC7297-1G APOSPC7297-5G
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzonitrile 98%
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Vzorec: C₈H₃F₄NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660253
CAS číslo: 886501-14-0
UN: 3276
ADR: 6.1,III