Tisk…

1,1,1-Trifluoro-2,3-epoxypropane 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

Synonyms: 3,3,3-Trifluoro-1,2-propenoxide

PC7296-25G PC7296-5G PC7296-1G PC7296-100G
APOSPC7296-25GEA 5790 CZK
APOSPC7296-25G APOSPC7296-5G APOSPC7296-1G APOSPC7296-100G
1,1,1-Trifluoro-2,3-epoxypropane 98%
1,1,1-Trifluoro-2,3-epoxypropane
Vzorec: C₃H₃F₃O
Bod varu: 39,1…39.3 °C/748mmHg
Bod tání: –80 °C
Hustota: 1,33 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: –25 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00041506
CAS číslo: 359-41-1
UN: 1992
ADR: 3+6.1,II

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR