Tisk…
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7295-25G PC7295-5G
APOSPC7295-25GEA 910 CZK
APOSPC7295-25G APOSPC7295-5G
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₄BrF₃O₂
Bod tání: 133…135 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03412186
CAS číslo: 328-67-6