Tisk…
4,4,4-Trifluorocrotononitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC7293N-25G PC7293N-5G
APOSPC7293N-25GEA 20440 CZK
APOSPC7293N-25G APOSPC7293N-5G
4,4,4-Trifluorocrotononitrile 97%
4,4,4-Trifluorocrotononitrile
Vzorec: CF₃CH=CHCN
Bod varu: 84…85 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00190645
CAS číslo: 406-86-0
UN: 3276
ADR: 6.1,II