Tisk…
4,4,4-Trifluorocrotonamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7293L-5G PC7293L-1G
APOSPC7293L-5GEA 4570 CZK
APOSPC7293L-5G APOSPC7293L-1G
4,4,4-Trifluorocrotonamide 95%
4,4,4-Trifluorocrotonamide
Vzorec: C₄H₄F₃NO
Bod tání: 147…150 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00190644
CAS číslo: 590-76-1