Tisk…
4,4,4-Trifluorobutyric acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC7292-1G PC7292-25G PC7292-5G
APOSPC7292-1GEA 622 CZK
APOSPC7292-1G APOSPC7292-25G APOSPC7292-5G
4,4,4-Trifluorobutyric acid 98%
4,4,4-Trifluorobutyric acid
Vzorec: C₄H₅F₃O₂
Bod varu: 166…167 °C
Bod tání: 25…32 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00077604
CAS číslo: 406-93-9
UN: 3261
ADR: 8,II