1,1,1-Trifluoro-2-butene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC7291F-5G
PC7291F-25G
APOSPC7291F-5GEA
10520
CZK
APOSPC7291F-5G
APOSPC7291F-25G
1,1,1-Trifluoro-2-butene 97%
1,1,1-Trifluoro-2-butene
Vzorec:
C₄H₅F₃ Bod varu: 17 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00082625 CAS číslo: 406-39-3 UN: 3161 ADR: 2.1, |