Tisk…
4,4,4-Trifluoro-2-butanone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7290-1G PC7290-5G
APOSPC7290-1GEA 1910 CZK
APOSPC7290-1G APOSPC7290-5G
4,4,4-Trifluoro-2-butanone 97%
4,4,4-Trifluoro-2-butanone
Vzorec: C₄H₅F₃O
MW: 126,08 g/mol
Bod varu: 95…96 °C
Hustota: 1,05 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 37 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00077601
CAS číslo: 2366-70-3
UN: 1224
ADR: 3,III