1,1,1-Trifluoro-2-butanone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC7289T-100G
PC7289T-25G
APOSPC7289T-100GEA
14120
CZK
APOSPC7289T-100G
APOSPC7289T-25G
1,1,1-Trifluoro-2-butanone 95%
1,1,1-Trifluoro-2-butanone
Vzorec:
C₄H₅F₃O Bod varu: 44…45 °C Hustota: 0,929 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: –17 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00190641 CAS číslo: 381-88-4 UN: 1224 ADR: 3,II |