Tisk…
4,4,4-Trifluoro-1-butanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7289-25G PC7289-5G PC7289-1G
APOSPC7289-25GEA 8270 CZK
APOSPC7289-25G APOSPC7289-5G APOSPC7289-1G
4,4,4-Trifluoro-1-butanol 97%
4,4,4-Trifluoro-1-butanol
Vzorec: C₄H₇F₃O
Bod varu: 122…125 °C
Hustota: 1,206 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 52 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041483
CAS číslo: 461-18-7
UN: 1987
ADR: 3,III