Tisk…
1-Bromo-4,4,4-trifluorobutane 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7288-25G PC7288-5G PC7288-1G
APOSPC7288-25GEA 10350 CZK
APOSPC7288-25G APOSPC7288-5G APOSPC7288-1G
1-Bromo-4,4,4-trifluorobutane 98%
1-Bromo-4,4,4-trifluorobutane
Vzorec: C₄H₆BrF₃
MW: 190,99 g/mol
Bod varu: 103…105 °C
Hustota: 1,555 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00066335
CAS číslo: 406-81-5