Tisk…
2,4,6-Trifluorobenzyl bromide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: α-Bromo-2,4,6-trifluorotoluene, 2-(Bromomethyl)-1,3,5-trifluorobenzene
PC7285T-1G PC7285T-5G PC7285T-250MG
APOSPC7285T-1GEA 2530 CZK
APOSPC7285T-1G APOSPC7285T-5G APOSPC7285T-250MG
2,4,6-Trifluorobenzyl bromide 97%
2,4,6-Trifluorobenzyl bromide
Vzorec: C₇H₄BrF₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061210
CAS číslo: 151411-98-2
UN: 3265
ADR: 8,III