Tisk…
2,4,5-Trifluorobenzyl bromide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-(Bromomethyl)-2,4,5-trifluorobenzene, α-Bromo-2,4,5-trifluorotoluene
PC7285S-100G PC7285S-25G PC7285S-500G PC7285S-1KG
APOSPC7285S-100GEA 5790 CZK
APOSPC7285S-100G APOSPC7285S-25G APOSPC7285S-500G APOSPC7285S-1KG
2,4,5-Trifluorobenzyl bromide 97%
2,4,5-Trifluorobenzyl bromide
Vzorec: C₇H₄BrF₃
MW: 225,01 g/mol
Hustota: 1,71 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 90,6 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061209
CAS číslo: 157911-56-3
UN: 3265
ADR: 8,II