Tisk…
2,3,4-Trifluorobenzyl bromide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC7285N-1G PC7285N-5G PC7285N-25G
APOSPC7285N-1GEA 622 CZK
APOSPC7285N-1G APOSPC7285N-5G APOSPC7285N-25G
2,3,4-Trifluorobenzyl bromide 97%
2,3,4-Trifluorobenzyl bromide
Vzorec: C₇H₄BrF₃
Hustota: 1,71 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 90 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061233
CAS číslo: 157911-55-2
UN: 3265
ADR: 8,III