Tisk…
3,4,5-Trifluorobenzyl alcohol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7285LH-1G PC7285LH-5G
APOSPC7285LH-1GEA 622 CZK
APOSPC7285LH-1G APOSPC7285LH-5G
3,4,5-Trifluorobenzyl alcohol 97%
3,4,5-Trifluorobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₅F₃O
MW: 162,11 g/mol
Bod varu: 203…204 °C
Hustota: 1,385 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 98 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00083527
CAS číslo: 220227-37-2