Tisk…
2,4,6-Trifluorobenzyl alcohol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7285LF-10G PC7285LF-25G
APOSPC7285LF-10GEA 1580 CZK
APOSPC7285LF-10G APOSPC7285LF-25G
2,4,6-Trifluorobenzyl alcohol 97%
2,4,6-Trifluorobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₅F₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061207
CAS číslo: 118289-07-9