Tisk…
2,4,5-Trifluorobenzyl alcohol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7285LD-25G PC7285LD-5G
APOSPC7285LD-25GEA 2070 CZK
APOSPC7285LD-25G APOSPC7285LD-5G
2,4,5-Trifluorobenzyl alcohol 97%
2,4,5-Trifluorobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₅F₃O
Bod varu: 201…204 °C
Hustota: 1,4 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061206
CAS číslo: 144284-25-3