Tisk…
2,3,6-Trifluorobenzyl alcohol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7285LB-5G PC7285LB-100G PC7285LB-25G
APOSPC7285LB-5GEA 827 CZK
APOSPC7285LB-5G APOSPC7285LB-100G APOSPC7285LB-25G
2,3,6-Trifluorobenzyl alcohol 97%
2,3,6-Trifluorobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₅F₃O
MW: 162,11 g/mol
Bod tání: 43…44 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061205
CAS číslo: 114152-19-1