Tisk…
2,3,4-Trifluorobenzyl alcohol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7285L-25G PC7285L-5G
APOSPC7285L-25GEA 3270 CZK
APOSPC7285L-25G APOSPC7285L-5G
2,3,4-Trifluorobenzyl alcohol 97%
2,3,4-Trifluorobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₅F₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00083551
CAS číslo: 144284-24-2