Tisk…

2,4,5-Trifluorobenzoyl chloride 99%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

Synonyms: 2,4,5-trifluorobenzoylchloride

PC7285G-100G PC7285G-25G PC7285G-5G
APOSPC7285G-100GEA 5290 CZK
APOSPC7285G-100G APOSPC7285G-25G APOSPC7285G-5G
2,4,5-Trifluorobenzoyl chloride 99%
2,4,5-Trifluorobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₂ClF₃O
Bod varu: 85 °C/17mmHg
Hustota: 1,52 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 86 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061204
CAS číslo: 88419-56-1
UN: 3265
ADR: 8,II

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR