Tisk…
2,3,6-Trifluorobenzoyl chloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC7285C-25G PC7285C-50G PC7285C-5G
APOSPC7285C-25GEA 8070 CZK
APOSPC7285C-25G APOSPC7285C-50G APOSPC7285C-5G
2,3,6-Trifluorobenzoyl chloride 98%
2,3,6-Trifluorobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₂ClF₃O
MW: 194,54 g/mol
Bod varu: 180…182 °C
Hustota: 1,48 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 73 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061203
CAS číslo: 189807-20-3
UN: 3265
ADR: 8,II