Tisk…
2,3,4-Trifluorobenzoyl chloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2,3,4-trifluorobenzoylchloride
PC7285-100G PC7285-25G PC7285-5G
APOSPC7285-100GEA 12200 CZK
APOSPC7285-100G APOSPC7285-25G APOSPC7285-5G
2,3,4-Trifluorobenzoyl chloride 98%
2,3,4-Trifluorobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₂ClF₃O
Bod varu: 143…144 °C/130mmHg
Hustota: 1,522 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 92 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075078
CAS číslo: 157373-08-5
UN: 3265
ADR: 8,II