Tisk…
α,α,α,3,4,5-Hexafluorotoluene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7284T-25G PC7284T-5G PC7284T-10G
APOSPC7284T-25GEA 10680 CZK
APOSPC7284T-25G APOSPC7284T-5G APOSPC7284T-10G
α,α,α,3,4,5-Hexafluorotoluene 97%
α,α,α,3,4,5-Hexafluorotoluene
Vzorec: C₇H₂F₆
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00153280
CAS číslo: 80172-04-9