Tisk…
3,4,5-Trifluorobenzophenone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7284I-1G PC7284I-5G PC7284I-25G
APOSPC7284I-1GEA 827 CZK
APOSPC7284I-1G APOSPC7284I-5G APOSPC7284I-25G
3,4,5-Trifluorobenzophenone 97%
3,4,5-Trifluorobenzophenone
Vzorec: C₁₃H₇F₃O
Bod tání: 77…78 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00083525
CAS číslo: 70028-88-5