Tisk…
2-Chloro-3,6-difluorobenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7284-5G PC7284-25G PC7284-100G
APOSPC7284-5GEA 827 CZK
APOSPC7284-5G APOSPC7284-25G APOSPC7284-100G
2-Chloro-3,6-difluorobenzaldehyde
2-Chloro-3,6-difluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₃ClF₂O
MW: 176,55 g/mol
Bod tání: 46…50 °C
Bod vzplanutí: 110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631443
CAS číslo: 261762-39-4