Tisk…
3,4,5-Trifluorobenzonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7283T-25G PC7283T-100G
APOSPC7283T-25GEA 705 CZK
APOSPC7283T-25G APOSPC7283T-100G
3,4,5-Trifluorobenzonitrile 97%
3,4,5-Trifluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₂F₃N
Bod varu: 72…73 °C/10mmHg
Bod tání: 45…47 °C
Bod vzplanutí: 63 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00074948
CAS číslo: 134227-45-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III